Wichtige Dokumente
840420P
Avanti
18:1 Phosphatidylmethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), powder
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (840420P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 840420P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC
InChI
1S/C40H75O8P.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)46-36-38(37-47-49(43,44)45-3)48-40(42)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h18-21,38H,4-17,22-37H2,1-3H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-,21-19-;/t38-;/m1./s1
InChIKey
VZVXMZAFOPVENO-MDTXTNHHSA-M
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)