Wichtige Dokumente
840060C
Avanti
16:0-18:2 PS
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (840060C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 840060C
Konzentration
10 mg/mL (840060C-10mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
InChIKey
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)