Wichtige Dokumente
840029P
Avanti
18:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DSPS; PS(18:0/18:0); 110671
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840029P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840029P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840029P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChIKey
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable