Merck
810317P
Avanti
TopFluor TMR PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H88BF2N5O18P2
Molekulargewicht:
1206.05
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-50UG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-250UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)