Merck
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Synonym(e):
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H58D9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)