790326P
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P, powder
Synonym(e):
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (790326P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P
Methode(n)
transfection: suitable
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)