Merck
700321P
Avanti
Chenodeoxycholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3α, 7α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 7-sulfate disodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38Na2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.60
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700321P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)