700113P
Avanti
7α-Hydroxycholestenon
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
C4; α-HC; α-HC; 7HCO; 7 α-3ox-C; 111107
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
7α-hydroxy-4-cholesten-3-one
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700113P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700113P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CCC(=O)C=C4C1)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Rolle als Mediator im Cholesterinstoffwechsel: 7α-Hydroxycholestenon scheint im Zusammenhang mit Oxysterolen als Cholesterinmetaboliten, die als bedeutende Mediatoren in biologischen Systemen wirken, eine besondere Rolle zu spielen, was seine Bedeutung für den Cholesterinstoffwechsel und seine potenziellen pharmazeutischen Implikationen unterstreicht (Mutemberezi et al., 2016).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable