700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
8,24-lanostadien-3β-ol
Assay
>95% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)