Merck
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Biologische Quelle
synthetic
Beschreibung
Technique(s): mass spectrometry
Assay
≥99% (TLC)
Verpackung
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Anwendung
Lipidomics
Verpackung
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)