Merck
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVER MASSENSPEKTROMETRIEPRIMÄRSTANDARD
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.28
Form
methanol solution
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
EINZELFLÄSCHCHEN MIT ZUBEREITETEM LIPIDOMANALYSESTANDARD
GEMISCH AUS 13 PRIMÄREN LIPIDSTANDARDS IN EINER KONZENTRATION VON JE 100μG/ML.JEDE VERSIEGELTE AMPULLE ENTHÄLT 1 ML METHANOLLÖSUNG. DIE KONZENTRATIONEN WERDEN FÜR DIE VERWENDUNG ALS QUANTITATIVER STANDARD VERIFIZIERT.
Gemischkomponente
  • 15:0-18:1 PC
  • 18:1 Lyso PC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 Lyso PE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0-18:1 PS
  • 15:0-18:1-15:0 TG 
  • 15:0-18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 Chol-Ester 
  • d18:1-18:1 SM
  • C15-Ceramid (d18:1/15:0)
Verpackung
Versiegelte 2-ml-Braunglasampulle (330732-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLSDB
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLSDB
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLSDB
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
Alle anzeigen (12)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup