Z685119
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass
Oberteil Durchm.
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)