Z682888
Ace receiving flask,
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 40776/25265
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)