Z672270
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size S, CE compliant
Synonym(e):
disposable glove
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue nitrile
Größe
S
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
disposable
powder-free
Verpackung
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Microflex 93-843S
L × Dicke
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Allgemeine Beschreibung
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)