Z569585
Spritzenpumpe der Serie KDS Legato™ 200, nur für Infusionen
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788200
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volumen
0.5-140 mL
Gewicht
4.9 kg (10.75 lb)
Allgemeine Beschreibung
Doppelspritzenpumpe, nur zur Infusion. Für 2 Spritzen. Benutzerdefinierbare Flussraten mit wählbarem Zielvolumen oder Zeitwerten zur Steuerung des Infusions-Gesamtvolumens.
Merkmale:
Merkmale:
- Nimmt eine oder zwei Spritzen von 0,5 μl bis 140 ml auf
- Farbtouchscreen mit hoher Auflösung
- Echtzeituhr
- Beispiellose Bedienerfreundlichkeit
- Sperrfunktion für das Touchpad
- LED-Lämpchen auf der Frontplatte
- Vollmetallgehäuse
- Integrierte Spritzentabelle
- Bis zu 75 lbs lineare Kraft
- Ausgereifte Mikroschritt-Technologie
- Integrierte RS485-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- E/A- & TTL-Schnittstelle
- Kontinuierlicher Betrieb
- Auslaufschutz
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clock
- Unparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)