Merck
Z401366
Sigma-Aldrich
KDS Einzelspritzenpumpe, Serie 100
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
CE compliant
1 channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 789100-220V
L × B × H
9 in. × 6 in. × 5 in.
Volumen
0.01-60 mL
Gewicht
4 1/2 lb
Eignung
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Allgemeine Beschreibung
Die Infusionspumpen der Serie 100 sind sowohl präzise und einfach als auch anwenderfreundlich und außergewöhnlich haltbar. Die 230-V-Pumpen sind CE-konform. Moderne mikroprozessorgesteuerte Spritzenpumpen, die speziell für niedrige, pulsationsfreie Flussraten konzipiert sind.
Einfaches Set-up:
1. Spritzengröße auswählen
2. Dispensationsvolumen eingeben
3. Flussrate eingeben, dann Starttaste drücken
Merkmale:
  • Mit allen Spritzengrößen von 10 μL bis 60 mL kompatibel
  • Automatische Volumenregelung und Abschaltung
  • Letzte Einstellungen werden gespeichert
  • Dispensationsvolumen wird kontinuierlich angezeigt
  • Einfaches menügestütztes Set-up: Spritzendurchmesser (aus angezeigter Tabelle auswählen), Dispensationsvolumen und Dispensationsflussrate
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
  • Automatic volume control and shutoff
  • Last settings stored in memory
  • Continuous dispense volume display
  • Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)