Merck
Z423033
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark-Abscheider
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
100 mL
Olivenabstand
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Kolbengröße: 5 L - 12 L
Wasserabscheider für azeotrope Destillation mit Lösemitteln leichter als Wasser. Mit PTFE Hahn mit 4mm Bohrung. Die kleineren Abscheider für 12 und 25mL mit 2mm Bohrung. Extra langer Arm zur bequemen Verwendung auch mit großen Kolben!
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)