SYND452424
Synthware™ Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware D452424, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D452424
Kapazität
20 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)