Merck
Z409065
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 75 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
26 mm
ID
52 mm
AD
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)