Merck
Z136212
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 50 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
agate
Tiefe
12 mm
ID
42 mm
AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)