Z341479
Hirschmann® Ceramus® Flaschenaufsatzdispenser, einstellbares Volumen
dispensing volume 0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
with recirculating valve
Hersteller/Markenname
Hirschmann 932200010
dispensing volume measuring range
0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
Volumen
0.4-2 mL
Fitting
GL 32
GL 38
GL 45
S 40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der neue Dispenser, mit einem unzerstörbaren Keramikkolben und Rücklaufventil. Der besondere Vorteil des Keramikkolbens: höchste Präzision, kein Verschleiss, keine thermische Ausdehnung!
- Kein Reagenzverlust durch das benutzerfreundliche Umlaufsystem.
- Schrittweise Volumeneinstellung, gewährleistet höchste Messpräzision.
- Komfortable Anwendung durch Drehbarkeit des Aufsatzes.
Rechtliche Hinweise
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)