Z303097
Quickfit® Luftkühler
L 150 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
C2/12
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit C 2/12
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Länge
150 mm
Oberflächenbereich
100 cm2
Allgemeine Beschreibung
Diese einfachen Kondensierer sind nützlich zur Kondensation von Materialien mit Koch-Punkt höher als 150°C.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)