Merck
Z278629
Sigma-Aldrich
Aldrich® TLC-Entwicklungskammer
Single slot chamber, L × O.D. 95.9 mm × 25.4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
L × AD
95.9 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Neuartige, horizontale Kammern ermöglichen ein schnelles Screening von Säulenchromatographiefraktionen. Preisgünstiges Design, für den Einsatz in Lehrlabors geeignet. Verwenden Sie flexible 25 × 70 mm Plastik-DC-Platten oder Glasplatten, auf die Sie bis zu 10 Fraktionen im Abstand von 7mm auf die lange Seite der Platte auftragen können. Mit nur 2ml Lösungsmittel ist die Elution in 45 Sekunden abgeschlossen (bei 20% EtOAc/Hexan als Eluent). Eine größere Auflösung kann durch eine längere Elution erreicht werden. Borosilikateglas.
Eigenschaften:
Schnelle Analysen; höchst effiziente Nutzung der DC-Platte; die Wände bilden eine ebene Fläche für gleichmäßigen Lösungsmittelflusss; sehr wenig Lösungsmittel erforderlich.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)