Merck
Z266019
Supelco
Latch-Lid-Entwicklungskammer
For use with 10 cm × 10 cm plates
Synonym(e):
Locking Lid Thin-layer chromatography developing chambers
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Latch-Lid¿-Einheiten besitzen eine besondere Feststelleinrichtung aus Edelstahl, die Deckel und Kammer sichern. Dies ermöglicht die vollständige Sättigung der Kammer mit Lösungsmitteldampf, um die Chromatogramme gleichmässig zu entwickeln. Der Glastank hat einen oberen flachen Schliffrand, zur Sicherheit innen und aussen gefasst und einen glatt geschliffenen Boden für einen sicheren Stand. Kann mit den Multi-Plate-TLC-Racks eingesetzt werden, um gleichzeitig bis zu sechs Platten zu entwickeln.
Anwendung
  • Toxicity Assessment of Nickel Using Aspergillus niger and Its Removal from an Industrial Effluent.: This study focuses on determining the Nickle concentration using Aspergillus niger and explores its removal from industrial effluent. The research provides valuable analytical techniques for environmental chemists focusing on bioremediation and industrial waste management (Rajendran et al., 2002).
Rechtliche Hinweise
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Srishti Dar et al.
Nature protocols, 12(2), 390-400 (2017-01-27)
The process of membrane fission is fundamental to diverse cellular processes such as nutrient uptake, synaptic transmission and organelle biogenesis, and it involves the localized application of curvature stress to a tubular membrane intermediate, forcing it to undergo scission. Alternative