Z277789
HGS Research Modellbausatz
Inorganic chemistry-D
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
no. of atoms 116
no. of bonds 180
Hersteller/Markenname
HGS 1006
Allgemeine Beschreibung
Enthalten verschiedene Polyeder und Bindungen. Maßstab: 1Å = 2.5cm.
Organikset zum Aufbau grundlegender organischer Verbindungen, Polymere, Steroide und einfacher Komplexsalze.
Anorganikset für komplizierte tetra-, hexa und octa-koordinierte Komplexverbindung und chelate. Die grundlegende Struktur ionischer Kristalle wie z. B. Steinsalz oder Caesiumchlorid kann ohne Zusatzteile aufgebaut werden.
Kristallstrukturset erlaubt sowohl den Aufbau nahezu aller Kristallstrukturen in der anorganischen Chemie und Kristallographie, als auch von anorganischen Riesenmolekülen.
Organikset zum Aufbau grundlegender organischer Verbindungen, Polymere, Steroide und einfacher Komplexsalze.
Anorganikset für komplizierte tetra-, hexa und octa-koordinierte Komplexverbindung und chelate. Die grundlegende Struktur ionischer Kristalle wie z. B. Steinsalz oder Caesiumchlorid kann ohne Zusatzteile aufgebaut werden.
Kristallstrukturset erlaubt sowohl den Aufbau nahezu aller Kristallstrukturen in der anorganischen Chemie und Kristallographie, als auch von anorganischen Riesenmolekülen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)