Merck
Z231312
Sigma-Aldrich
Übergroßer Molekülbausatz
basic kit
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Beschreibung
no. of flexible bonds 16
no. of rigid bonds 50
Leistungsmerkmale
no. of atoms 32
Allgemeine Beschreibung
Große, leichte Molekülmodelle zur Demonstration von organischen und anorganischen Strukturen. Modelle im Massstab 20 cm/Å und 8 cm/Å. Bindungslängen von 5.5 bis 27 cm. Atomkerne in Standardfarben Mit 5 cm Durchmesser und verstärkter Aufnahme zum Einstecken der Stäbe (Bindungen).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2