Merck
Z275344
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 300
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
Größe
300
Beschreibung
constant ~ 0.25 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798845
Messbereich Viskosität
50-250 cSt
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)