Merck
Z275336
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 200
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
Größe
200
Beschreibung
constant ~ 0.1 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798843
Messbereich Viskosität
20-100 cSt
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)