Merck
S3146
Scheren, mikro-sezierend
size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel
Synonym(e):
Scissors for Dissection, cutting tool, dissecting device, dissecting tool, hand shears
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
straight, sharp point stainless steel
size
4 1/4 in.
Application
Micro-dissecting scissorshave been used:
  • to decapitate mice embryos and to cut the limbs and tail
  • todissect the abdominal cavity and the testes of male mice
  • to cut open theabdominal cavity and peritoneum to expose embryo sacs from female mice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scheren, mikro-sezierend
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)