Wichtige Dokumente
Z265233
TLC-Sättigungseinlagen
size 10 cm × 20 cm
Synonym(e):
TLC developing chamber saturation pads
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 8112
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
10 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Das Einsetzen dieser mit Lösungsmittel getränkten Einlagen sorgt für eine schnelle und gleichmässige Sättigung der Atmosphäre in der Kammer mit Lösungsmitteldampf. Die Einlagen verbessern die Reproduzierbarkeit und verringern Randeffekte.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)