Merck
Z261351
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 18, L 6 in.
Synonym(e):
Stainless Steel Syringe Needle
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Cadence Science 9875
Länge
6 in.
Manometer
18
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)