Merck
Z261025
Nalgene®-Polypropylen-Copolymer-Scheidetrichter
capacity 250 mL
Synonym(e):
liquid separation funnel, plastic separation device
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32035600
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4300-0250
Kapazität
250 mL
Verschlussgröße
33 mm
Allgemeine Beschreibung
Bruchfest und fast transparent. Phasengrenze selbst unten am Hahn klar erkennbar. PTFE-Hahn und Tefzel Schraubdeckel dichtschliessend.(Nalgene 4300)
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)