Merck
Z256285
Sigma-Aldrich
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
amber glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)