Z231711
Duran® Kristallisierschalen
capacity 150 mL
Synonym(e):
213134104
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213134104
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
150 mL
Schalendurchm.
80 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)