Z221171
Aldrich® Sublimationsapparatur
capacity, ≤ 3 g starting material
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity≤ 3 g starting material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit verschraubten NS-Schliffen und 2 mm Glashahn.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)