SYNC111420
Synthware™ cold finger condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Synonym(e):
Synthware C111420, Cold finger condenser with drip tip
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C111420
Schlauchgröße
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Extended offset lower tip for drop control.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)