Merck
Z220590
Sigma-Aldrich
Feststoffübertragungsbehälter mit zwei Seitenarmen und einem Gaseinlass mit Glashahn
capacity 75 mL, side arm male Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Etikett
U
Verbindung
male Joints: ST/NS side arm14/20 (2)
male joint ST/NS top45/40
Kapazität
75 mL
Allgemeine Beschreibung
Feststoff-Transfergefäss mit zwei Seitenarmen und Gaseinlaß mit Glashahn.
Zur Überführung und Verpackung von luftempfindlichen Substanzen unter Inertgasatmosphäre.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)