Merck
Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.255.2
Länge
550 mm
Flügeldurchm.
60 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3