Wichtige Dokumente
Z189855
Spinplus® Magnetrührstäbchen
size 3/4 in. × 3/4 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37144-0034
Länge
19.1 mm
Durchmesser
9.5 mm
Größe
3/4 in. × 3/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kreuzförmig, erzeugen starke, stabile, trichterförmige Wirbel.
Rechtliche Hinweise
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)