Z188735
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
18 - 400
Durchm. × H
21 mm × 71 mm
Volumen
16 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 18-400
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)