Z146838
Schlauchadapter
stainless steel
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Schlauch ID
1/4 in.
Fitting
1/4 in. female
Allgemeine Beschreibung
Messingausführung mit gezähntem Schlauchverbinder. Edelstahlausführung mit konischem Schlauchverbinder.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)