Merck
WIMWG10004SJ
Bruker®-SampleJet-NMR-Röhrchen mit Kappen
L 103.5 mm, O.D. 5.0 mm, cap
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Beschreibung
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Leistungsmerkmale
cap
neck thread push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1000-4-SJ
Parameter
600 MHz frequency
Länge
103.5 mm
AD
5.0 mm
Sturz/Wölbung
60 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm
Allgemeine Beschreibung
Die dünnwandigen NMR-Röhren für hohen Durchsatz von Wilmad mit authentischen Bruker®SampleJet-Kappen ohne Code haben eine durchschnittliche Wölbung von 60 Mikrometern, um das SRV des Spektrums für niedrigmolekulare Proben (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Nicht mit Schleudervorrichtungen aus Keramik verwenden.
Wilmad-NMR-Röhrchen mit authentischen Bruker® SampleJet Kappen ohne Code, bis zu 600 MHz. Nicht mit Schleudervorrichtungen aus Keramik verwenden.
Anwendung
Bruker®-SampleJet-NMR-Röhrchen wurden als Probenhalter in NMR-Experimenten verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erstklassige OD-Toleranzen in der Branche
  • Garantiert einen engen Sitz in der Turbine der Schleudervorrichtung
  • Entwickelt für den regelmäßigen Betrieb in den meisten NMR-Spektrometern im niedrigem bis mittlerem Bereich
  • Katalognummern mit der Endung „-SJ“ enthalten authentische Bruker SampleJet-Kappen
Rechtliche Hinweise
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Young-Sang Jung et al.
Analytica chimica acta, 934, 194-202 (2016-08-11)
The goal of metabolomics is to analyze a whole metabolome under a given set of conditions, and accurate and reliable quantitation of metabolites is crucial. Absolute concentration is more valuable than relative concentration; however, the most commonly used method in
Nan Hee Kim et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 646, 90-97 (2018-04-06)
Diabetic kidney disease (DKD) involves various pathogenic processes during progression to end stage renal disease, and activated metabolic pathways might be changing based on major pathophysiologic mechanisms as DKD progresses. In this study, nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)-based metabolic profiling