Merck
WIMWG10007SJ
Bruker®-SampleJet-NMR-Röhrchen mit Kappen
L 178 mm, cap, O.D. 5.0 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Beschreibung
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Leistungsmerkmale
cap
neck thread push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1000-7-SJ
Parameter
600 MHz frequency
Länge
178 mm
AD
5.0 mm
Sturz/Wölbung
60 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm
Allgemeine Beschreibung
Wilmad-NMR-Röhrchen mit authentischen Bruker® SampleJet Kappen ohne Code, bis zu 600 MHz. Nicht mit Schleudervorrichtungen aus Keramik verwenden.
Anwendung
Bruker® SampleJet NMR tubes have been used in NMR experiments to determine the structures of Echinochrome A oxidative degradation products.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The average camber of 60 microns ensure clear spectral results for small molecule samples (MW<250) up to 600 MHz.
  • These NMR tubes are designed for routine use in most low to mid-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers.
  • Assured to fit tightly in the spinner turbine, providing reliable and accurate measurements.
Rechtliche Hinweise
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and Structure Determination of Echinochrome A Oxidative Degradation Products
Natalia P Mishchenko , et al.
Journal of Separation Science, 25(20) (2020)