WHA68782502
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)