WHA10401170
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, sterile, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z697176, membrane filters, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, NC45 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10401170
Whatman Article No. 28414977 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)