WHA10400014
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z696927, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, pore size 12 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10400014
Whatman Article No. 28414921 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Porengröße
12 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)