WHA7182014
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z745979, membrane filters, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter,
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 28420737 (US reference)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)