Merck
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonym(e):
Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C4H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)