W6578
Brenztraubensäure-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonym(e):
αα-Ketopropionsäure-1-13C, 2-Oxo-propionsäure-1-13C, 13C-markierte Brenztraubensäure, Propanonsäure-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥95% (CP)
bp
165 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
InChIKey
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?