Wichtige Dokumente
W519006
Bis(2-ethylhexyl)adipat
≥99%
Synonym(e):
Bis-(2-ethylhexyl)-adipat, DOA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−70 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChIKey
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?